Learn More
3-Methylflavone-8-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30479436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479436 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479436 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM30522010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylflavone-8-Carboxylic Acid
CAS 3468-01-7
Formula molecolare C17 H12 O4
Quantità 10 g
Sinonimo 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic Acid, Flavoxate Hydrochloride Imp. A (EP), 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
SMILES CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)O)c3ccccc3
IUPAC Name 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 280.27
Peso formulazione 280.0736