Learn More
3-Methylglutaric anhydride, 97%
Codice prodotto. 10222462 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10222462 5 g Bottiglia in vetro 5g
10562711 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10222462 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126870050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4166-53-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4166-53-4
Formula molecolare C6H8O3
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Numero MDL MFCD00006683
InChI Key MGICRVTUCPFQQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylglutaric anhydride, 4-methyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3-methylglutaricanhydride, .beta.-methylglutaric anhydride, acmc-1ago6, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4-methyl, 3-methyl glutaric anhydride, beta-methylglutaric anhydride, 4-methyltetrahydropyran-2,6-dione
PubChem CID 77828
IUPAC Name 4-methyloxane-2,6-dione
SMILES CC1CC(=O)OC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylglutaric anhydride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40°C to 45°C
Colore White
Punti di ebollizione 180°C to 182°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, 415
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 128.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylglutaric anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.