Learn More
(3-Methylisoxazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10215484
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10215484 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10644215 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10215484 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC27009CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 14716-89-3
Formula molecolare C5H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 113.116
Numero MDL MFCD09859210
InChI Key OFSDWHRZVRCPBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylisoxazol-5-yl methanol, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanol, 3-methyl-5-isoxazolemethanol, 5-isoxazolemethanol,3-methyl, 3-methylisoxazol-5-yl methan-1-ol, 3-methylisoxazole-5-methanol, 5-isoxazolemethanol, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolyl methanol, 5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole, 5-hydroxymethyl-3-methyl-isoxazole
PubChem CID 10820493
IUPAC Name (3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol
SMILES CC1=NOC(=C1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 113.12
Percent Purity 97%