Learn More
3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11372977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372977 1 g 1g
11382977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16307.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17153-20-7 | Molecular Formula: C5H5NO3 | Molecular Weight: 127.099 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17153-20-7
Formula molecolare C5H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 127.099
Numero MDL MFCD01318161
InChI Key YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC Name 3-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto di fusione 185°C to 187°C
Quantità 1 g
Beilstein 114157
Peso formulazione 127.1
Percent Purity ≥98%