Learn More
3-Methylisoxazole-5-carbonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10506344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10506344 1 g Amber Glass Bottle 1g
10258233 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10506344 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC27002DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 49783-72-4
Formula molecolare C5H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 145.54
Numero MDL MFCD09817464
InChI Key VUBCNGCMOPTDED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylisoxazole-5-carbonyl chloride, 3-methyl-5-isoxazolecarbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl, aronis23810, 3-methylisoxazol-5-carbonyl chloride, 3-methyl-isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl-9ci
PubChem CID 12905099
IUPAC Name 3-methyl-1,2-oxazole-5-carbonyl chloride
SMILES CC1=NOC(=C1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylisoxazole-5-carbonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 145.54
Percent Purity 95%