Learn More
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15430589
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15430589 250 mg 250mg
15420589 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15430589 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63740.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4857-42-5 | C5H5NO3 | 127.099 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4857-42-5
Formula molecolare C5H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 127.099
Numero MDL MFCD00464222
InChI Key HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
IUPAC Name 3-methyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid