Learn More
3-(Methylnitrosamino)propionitrile, TRC
Codice prodotto. 30134104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134104 250 mg 250mg
30136559 1 g 1g
17981625 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134104 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM325715250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60153-49-3
Formula molecolare C4 H7 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 113.12
Sinonimo Propionitrile, 3-(methylnitrosamino)- (6CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanenitrile, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylnitrosamine
IUPAC Name N-(2-cyanoethyl)-N-methylnitrous amide
SMILES CN(CCC#N)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methylnitrosamino)propionitrile
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Peso formulazione 113.0589