Learn More
3-Methyloxazinane Arbidol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methyloxazinane Arbidol |
| CAS | 958450-23-2 |
| Formula molecolare | C22 H24 Br N2 O3 S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Arbidol Impurity 2, Ethyl 5-bromo-2,7-dimethyl-8-((phenylthio)methyl)-1,2,3,7-tetrahydro-[1,3]oxazino[5,6-e]indole-9-carboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H24BrN2O3S/c1-4-27-22(26)20-18(12-29-14-8-6-5-7-9-14)25(3)17-10-16(23)21-15(19(17)20)11-24(2)13-28-21/h5-10,20H,4,11-13H2,1-3H3 |
| SMILES | BrC1=CC2=C(C3=C1OCN(C3)C)C(C(OCC)=O)=C(CSC4=CC=CC=C4)N2C |
| IUPAC Name | ethyl 5-bromo-2,7-dimethyl-8-(phenylsulfanylmethyl)-3,9-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-f][1,3]benzoxazine-9-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 476.407 |
| Peso formulazione | 475.069 |