Learn More
3-Methylpentane, 99+%
Codice prodotto. 11416720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11416720 100 mL 100mL
11426720 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11416720 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03133.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 96-14-0 | C6H14 | 86.18 g/mol
3-Methylpentane is used as a solvent in the preparation of vegetable oils, glues, coatings, and paints. It is also used in gasoline, rubber solvent, and petroleum ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methylpentane is used as a solvent in the preparation of vegetable oils, glues, coatings, and paints. It is also used in gasoline, rubber solvent, and petroleum ether.
Solubility
Soluble in water. 0.013 g/L at 20°C). Miscible in ether, acetone. Soluble in ethanol.
Notes
Store in a cool, dark and well-ventilated place. Store away from incompatible materials such as oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-14-0
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD00009342
InChI Key PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentane, 3-methyl, unii-xd8o3ml76t, 3-methyl-pentane, xd8o3ml76t, 3-methylpentane, analytical standard, diethylmethylmethane, 3-methylpentyl, 3-methyl pentane, 3-methylpentan-3-yl, acmc-209s6l
PubChem CID 7282
IUPAC Name 3-methylpentane
SMILES CCC(C)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylpentane
Punto di fusione -118°C
Densità 0.663
Punti di ebollizione 63°C to 65°C
Punto d'infiammabilità −32°C (−26°F)
Odore Petroleum-like
Indice di rifrazione 1.377
Quantità 100 mL
Numero UN UN1208
Beilstein 1730734
Informazioni di solubilità Soluble in water. 0.013g/L at 20°C). Miscible in ether,acetone. Soluble in ethanol.
Peso formulazione 86.18
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylpentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylpentane