Learn More
3-Methylpentane, TRC
Codice prodotto. 30008044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008044 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 30008044 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2263901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylpentane
CAS 96-14-0
Formula molecolare C6 H14
Quantità 1 g
Sinonimo Pentane, 3-methyl-, 3-Methylpentane, NSC 66497, UN 1208
InChI Formula InChI=1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCC(C)CC
IUPAC Name 3-methylpentane
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Peso formulazione 86.1096