Learn More
3-methylpentanoic acid, TRC
Codice prodotto. 30474698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474698 1 g 1g
30470443 500 mg 500mg
30466388 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30474698 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2344061G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-43-1
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Sinonimo (±)-3-Methylvaleric acid, Pentanoic acid, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylpentanoic acid (ACI), Valeric acid, 3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), Valeric acid, β-methyl- (4CI), 3-Methyl-n-valeric acid, 3-Methylvaleric acid, β-Methylvaleric acid
IUPAC Name 3-methylpentanoic acid
SMILES CCC(C)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-methylpentanoic acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Peso formulazione 116.0837