Learn More
3-Methylphenol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324890
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324890 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324890 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRECA15140300
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Nomi componenti o analita 3-Methylphenol (m-Cresol)
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C7 H8 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1
IUPAC Name 3-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Quantità 500 mg
Peso formulazione 108.0575 g/mol