Learn More
(3-Methylphenyl)methanethiol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10565954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10565954 25 g 25g
10496482 1 g 1g
10531703 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10565954 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00469EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 25697-56-7
Formula molecolare C8H10S
Molecular Weight (g/mol) 138.228
Numero MDL MFCD00022075
InChI Key PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801207
IUPAC Name (3-methylphenyl)methanethiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Methylphenyl)methanethiol
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare CH3C6H4CH2SH
Quantità 25 g
Sinonimo 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
Peso formulazione 138.23
Percent Purity 95%