Learn More
3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30484082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30484082 5 g 5g
30473532 1 g 1g
30468489 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30484082 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3543655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-04-7
Formula molecolare C7H10N2 . HCl
Molecular Weight (g/mol) 158.63
Sinonimo (3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride, 1-(3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
IUPAC Name (3-methylphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1cccc(NN)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Peso formulazione 158.0611