Learn More
3-Methylpyrazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441959
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16441959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16441959 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY66054
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylpyrazole
Forma fisica Liquid
CAS 1453-58-3
Colore Reddish Brown
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H6N2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NNC=C1
Molecular Weight (g/mol) 82.1
Peso formulazione 82.1
Percent Purity 99.54%
Grado Research
Research purposes only