Learn More
3-Methylpyrazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methyl-1H-pyrazole |
| CAS | 1453-58-3 |
| Formula molecolare | C4 H6 N2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Pyrazole, 3(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Pyrazole, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-1H-pyrazole, 3-Methylpyrazole, 5-Methylpyrazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | Cc1cc[nH]n1 |
| IUPAC Name | 3-methyl-1H-pyrazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 82.1 |
| Peso formulazione | 82.0531 |