Learn More
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10389407 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10389407 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10389407 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 429920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
CAS 55589-47-4
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H7NO
Numero MDL MFCD02181144
Quantità 1 g
Sinonimo 3-methylpicolinaldehyde, 3-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-pyridinaldehyde, 2-formyl-3-picoline, 3-methyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-3-methylpyridine, pyridinecarboxaldehyde, methyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridineformaldehyde
InChI Key JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C=O
IUPAC Name 3-methylpyridine-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 121.139
PubChem CID 1501874
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.