Learn More
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30136135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136135 5 mg 5mg
30010295 50 mg 50mg
17913975 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136135 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3260605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74003-63-7
Formula molecolare C10 H8 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Sinonimo 2-Quinoxalinecarboxylic acid, 3-methyl- (7CI, 9CI, ACI), 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid (ACI), MQCA
IUPAC Name 3-methylquinoxaline-2-carboxylic acid
SMILES Cc1nc2ccccc2nc1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-quinoxaline-2-carboxylic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6-9(10(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Peso formulazione 188.0586
Percent Purity >95%