Learn More
3-Methylstyrene, 98%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 15400827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15400827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15400827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08072.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-80-1 | C9H10 | 118.179 g/mol
3-Methylstyreneis used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methylstyreneis used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in Methanol, Ether, Benzene, Acetone, Ethanol, Heptane. Soluble in water (0.09 g/L) at 20°C.
Notes
Store at 4°C. Pr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylstyrene
Nota nome stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
CAS 100-80-1
Punto di fusione -82°C to -81°C
Densità 0.9
Punti di ebollizione 170°C to 171°C
Punto d'infiammabilità 51°C (123°F)
Odore Pungent
Formula molecolare C9H10
Indice di rifrazione 1.541
Numero MDL MFCD00008617
Quantità 5 g
Numero UN UN2618
Beilstein 1304618
Sinonimo 3-methylstyrene, 3-vinyltoluene, 1-methyl-3-vinylbenzene, m-vinyltoluene, m-methylstyrene, benzene, 1-ethenyl-3-methyl, styrene, m-methyl, m-methyl styrene, meta-methylstyrene, unii-ffk4i9430g
Informazioni di solubilità Soluble in Methanol,Ether,Benzene,Acetone,Ethanol,Heptane. Soluble in water (0.09g/L) at 20°C.
InChI Key JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=C
IUPAC Name 1-ethenyl-3-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 118.179
PubChem CID 7529
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 98%