Learn More
3-Methylthio-1-propanol, 98%
Codice prodotto. 11418593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418593 5 g 5g
11428593 25 g 25g
11438593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418593 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10403.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 505-10-2 | C4H10OS | 106.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-10-2
Formula molecolare C4H10OS
Molecular Weight (g/mol) 106.18
Numero MDL MFCD00036560
InChI Key CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methionol, 3-methylthiopropanol, 3-methylthio-1-propanol, 3-hydroxypropyl methyl sulfide, 3-methylthio propanol, 3-methylmercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl propan-1-ol, gamma-methylmercaptopropyl alcohol
PubChem CID 10448
ChEBI CHEBI:49019
IUPAC Name 3-methylsulfanylpropan-1-ol
SMILES CSCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylthio-1-propanol
Densità 1.027
Punti di ebollizione 89°C to 90°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 90°C (195°F)
Indice di rifrazione 1.4904
Quantità 5 g
Peso formulazione 106.19
Percent Purity 98%