Learn More
3-(Methylthio)-1-propanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Methylthio)-1-propanol |
| CAS | 505-10-2 |
| Formula molecolare | C4 H10 O S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CSCCCO |
| IUPAC Name | 3-methylsulfanylpropan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.19 |
| Peso formulazione | 106.0452 |