Learn More
3-(Methylthio)-1-propanol, TRC
Codice prodotto. 30481809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481809 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481809 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM330771250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methylthio)-1-propanol
CAS 505-10-2
Formula molecolare C4 H10 O S
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CSCCCO
IUPAC Name 3-methylsulfanylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 106.19
Peso formulazione 106.0452