Learn More
3-Methylthio-1-propylamine, 97%
Codice prodotto. 11475580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475580 5 g 5g
11465580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475580 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25846.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4104-45-4 | C4H11NS | 105.199 g/mol
3-Aminopropyl Methyl Sulfideis used in cheese and seafood flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Aminopropyl Methyl Sulfideis used in cheese and seafood flavors.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Notes
Air Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4104-45-4
Formula molecolare C4H11NS
Molecular Weight (g/mol) 105.199
Numero MDL MFCD00041898
InChI Key KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
PubChem CID 77743
ChEBI CHEBI:16696
IUPAC Name 3-methylsulfanylpropan-1-amine
SMILES CSCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylthio-1-propylamine
Densità 0.938
Punti di ebollizione 169°C
Punto d'infiammabilità 62°C (144°F)
Odore Stench
Formula lineare CH3S(CH2)3NH2
Indice di rifrazione 1.494
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Peso formulazione 105.2
Percent Purity 97%