Learn More
3-(Methylthio)aniline, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10574101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10574101 100 g Bottiglia in vetro 100g
10468890 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10574101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163191000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 1783-81-9
Formula molecolare C7H9NS
Molecular Weight (g/mol) 139.216
Numero MDL MFCD00007793
InChI Key KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
PubChem CID 15693
IUPAC Name 3-methylsulfanylaniline
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N
Specifications
Materiale o nome chimico 3-(Methylthio)aniline
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown
Densità 1.1300g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589nm)
Quantità 100 g
Beilstein 13, IV, 1007
Peso formulazione 139.21
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Methylthio)aniline
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.