Learn More
3-(Methylthio)aniline, 97%
Codice prodotto. 11460777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460777 5 g 5g
11369549 25 g 25g
11379549 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460777 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23184.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1783-81-9 | C7H9NS | 139.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1783-81-9
Formula molecolare C7H9NS
Molecular Weight (g/mol) 139.216
Numero MDL MFCD00007793
InChI Key KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
PubChem CID 15693
IUPAC Name 3-methylsulfanylaniline
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methylthio)aniline
Densità 1.13
Punti di ebollizione 163°C to 165°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.637
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2078599
Peso formulazione 139.23
Percent Purity 97%