Learn More
3-(Methylthio)butyraldehyde, 95%
Codice prodotto. 11479517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479517 50 g 50g
11469517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11479517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22033.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16630-52-7 | C5H10OS | 118.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16630-52-7
Formula molecolare C5H10OS
Molecular Weight (g/mol) 118.19
Numero MDL MFCD00036622
InChI Key NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-methylthio butanal, 3-methylthio butyraldehyde, butanal, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl butanal, beta-methylthio butyraldehyde, fema no. 3374, butyraldehyde, 3-methylthio, potato butyraldehyde, 3-methylthiobutyraldehyde, butanal,3-methylthio
PubChem CID 61845
IUPAC Name 3-methylsulfanylbutanal
SMILES CSC(C)CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methylthio)butyraldehyde
Punti di ebollizione 63°C to 65°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 62°C (144°F)
Quantità 50 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 118.2
Percent Purity 95%