Learn More
3-(Methylthio)propionaldehyde 95%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10463330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10463330 5 g Bottiglia in vetro 5g
10452971 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10463330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414920050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 3268-49-3
Formula molecolare C4H8OS
Molecular Weight (g/mol) 104.167
InChI Key CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
PubChem CID 18635
ChEBI CHEBI:49017
IUPAC Name 3-methylsulfanylpropanal
SMILES CSCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methylthio)propionaldehyde
Nota nome 95%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.05g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SCH2CH2CHO
Quantità 5 g
Peso formulazione 104.17
Percent Purity ≥96%
Forma fisica Liquid