Learn More
3-(Methylthio)propionic acid, 98%
Codice prodotto. 11393406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393406 10 g 10g
11303416 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393406 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12861.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 646-01-5 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-01-5
Formula molecolare C4H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 120.166
Numero MDL MFCD00059635
InChI Key CAOMCZAIALVUPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylthio propionic acid, 3-methylthiopropionate, 3-methylthiopropionic acid, 4-thiapentanoic acid, 3-methylsulfanyl propanoic acid, propanoic acid, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropionic acid, unii-f523ali47d, 3-methylthio propanoic acid, propionic acid, 3-methylthio
PubChem CID 563
ChEBI CHEBI:1438
IUPAC Name 3-methylsulfanylpropanoic acid
SMILES CSCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methylthio)propionic acid
Punto di fusione ∼16°C
Densità 1.16
Punti di ebollizione 244°C to 247°C
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Odore Unpleasant
Formula lineare CH3S(CH2)2CO2H
Indice di rifrazione 1.4885
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1743054
Peso formulazione 120.17
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Methylthio)propionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methylthio)propionic acid