Learn More
3-(Methylthio)propionic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16404596
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16404596 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16404596 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101401
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methylthio)propionic acid
CAS 646-01-5
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H8O2S
Sinonimo 3-Methylsulfanylpropionic acid
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCSC
Molecular Weight (g/mol) 120.17
Quantità 100 mg
Peso formulazione 120.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only