Learn More
3-(Methylthio)propyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11419677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419677 10 g 10g
11429677 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22150.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 505-79-3 | Molecular Formula: C5H9NS2 | Molecular Weight: 147.254 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-79-3
Formula molecolare C5H9NS2
Molecular Weight (g/mol) 147.254
Numero MDL MFCD00209521
InChI Key LDKSCZJUIURGMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylthio propyl isothiocyanate, iberverin, 3-methylthiopropyl isothiocyanate, ibervirin, propane, 1-isothiocyanato-3-methylthio, unii-ytt13bn94z, 3-methylmercaptopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-methylthio propyl ester, 1-isothiocyanato-3-methylthio propane, fema no. 3312
PubChem CID 62351
IUPAC Name 1-isothiocyanato-3-methylsulfanylpropane
SMILES CSCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methylthio)propyl isothiocyanate
Densità 1.113
Punti di ebollizione 254°C
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.564
Quantità 10 g
Numero UN UN2922
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 147.25
Percent Purity 98%