Learn More
3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11364865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364865 10 g 10g
11354865 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364865 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17989.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61341-26-2
Formula molecolare C6H5ClOS
Molecular Weight (g/mol) 160.62
Numero MDL MFCD00130091
InChI Key AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
PubChem CID 2737605
IUPAC Name 3-methylthiophene-2-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Punti di ebollizione 216°C to 220°C
Indice di rifrazione 1.5855
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 116181
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 160.62
Percent Purity 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.