Learn More
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde, tech. 85%
Codice prodotto. 11481708
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11481708 100 g 100g
11471708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11481708 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13961.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5834-16-2 | C6H6OS | 126.173 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5834-16-2
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.173
Numero MDL MFCD00005430
InChI Key BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-aldehyde, 3-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methyl-2-formylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methyl, thiophenecarboxaldehyde, methyl, 3-methyl-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 79911
IUPAC Name 3-methylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES CC1=C(SC=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Densità 1.17
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Indice di rifrazione 1.586
Quantità 100 g
Beilstein 107874
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 126.18
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche