Learn More
3-Methylthiophene-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11429476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11429476 5 g 5g
11439476 25 g 25g
11449476 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429476 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19194.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23806-24-8 | C6H5O2S | 141.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23806-24-8
Formula molecolare C6H5O2S
Molecular Weight (g/mol) 141.16
Numero MDL MFCD00005438
InChI Key IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl, 2-carboxy-3-methylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylic, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylicacid, pubchem5182, acmc-1cinc
PubChem CID 90269
IUPAC Name 3-methylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC=C1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 144°C to 149°C
Quantità 5 g
Beilstein 116184
Peso formulazione 142.18
Percent Purity 98%