Learn More
3-Methyluridine, MedChemExpress
Descrizione
3-Methyluridine (N3-Methyluridine) is a modified RNA nucleoside. 3-Methyluridine is often presents as RNA modification which can be detected in 23S rRNA of archaea, 16S and 23S rRNA of eubacteria, and 18S, 25S, and 28S of eukaryotic ribosomal RNAs.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 3-Methyluridine |
| CAS | 2140-69-4 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H14N2O6 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | N3-Methyluridine |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 160 mg/mL (619.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N(C)C(C=C2)=O)=O)O1)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 258.23 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?