Learn More
3-Methylvaleric acid, 99%
Codice prodotto. 11493128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493128 100 g 100g
11473128 5 g 5g
11483128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18886.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 105-43-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-43-1
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00002729,MFCD02262177
InChI Key IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-methylvaleric acid, 3-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 3-methyl, 3-methyl valeric acid, dl-3-methylvaleric acid, 3-methyl pentanoic acid, sec-butylacetic acid, valeric acid, 3-methyl, beta-methylvaleric acid, 3-methyl-n-valeric acid
PubChem CID 7755
IUPAC Name 3-methylpentanoic acid
SMILES CCC(C)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylvaleric acid
Punto di fusione -42°C
Densità 0.93
Punti di ebollizione 196°C to 198°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.416
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1720696
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%