Learn More
3-Methylxanthine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13458458 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13458458 250 mg 250mg
13448458 100 mg 100mg
13438458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13458458 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206932500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1076-22-8
Formula molecolare C6H6N4O2
Molecular Weight (g/mol) 166.14
InChI Key GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
IUPAC Name 3-methyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylxanthine
Punto di fusione >300.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 26,453
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 166.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylxanthine