Learn More
3-Methylxanthine, TRC
Codice prodotto. 30133559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133559 25 g 25g
30132655 10 g 10g
17903475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133559 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33857025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1076-22-8
Formula molecolare C6 H6 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 166.14
Sinonimo Theophylline-Ethylenediamine Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. B (EP), Theophylline Imp. B (EP), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl- (9CI), Xanthine, 3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3,9-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 3-Methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-3,7-dihydropurine-2,6-dione, 3-Methyl-3,9-dihydro-purine-2,6-dione, 3-Methyl-7H-purine-2,6-dione, 3-Methylxanthine, NSC 515466, 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-3-methyl-
IUPAC Name 3-methyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
Peso formulazione 166.0491