Learn More
Wheaton™ 3 mL Graduated LDPE Pasteur Pipette
Codice prodotto. 16494999
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
10/Pk
20/Pk
Bulk Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
16494999 20/Pk pezzi 1500
16404999 Bulk Bag pezzi 3000
16465009 Individually Wrapped pezzi 500
16484999 10/Pk pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16494999 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 711118S/20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    149.16€ / pezzi 1500
    Risparmia 14.84€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-04-2027
Pasteur pipette for simple and safe liquid measurement and transfer.
  • For liquid transfer
  • Designed to ensure safe sample transfer
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 7 mL
Calibrato No
Certificazione/Conformità CE Marked
Diametro (sistema metrico) esterno 7.5 mm
Dimensioni (L x P) 160 x 7.5 mm
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Gocce/mL 47.6 μL
Graduato Sì
Graduation Type Molded
Stile della parte superiore Bulb
Tipo di imballaggio 20/Pk
Volume (sistema metrico) 3 mL
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm