Learn More
3-morpholin-4-ylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10779944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10779944 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10084612 1 g Amber Glass Bottle 1g
10173714 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10779944 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33814CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 159724-40-0
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.24
Numero MDL MFCD03197165
InChI Key ZJWLMZURLIHVHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-morpholinyl aniline, 3-morpholinoaniline, 3-morpholinobenzenamine, 3-morpholin-4-yl aniline, benzenamine, 3-4-morpholinyl, 3-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-3-aminophenyl morpholine, 3-morpholin-4-ylphenylamine, 3-morpholinylaniline, meta-morpholino aniline
PubChem CID 847768
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylaniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Morpholin-4-ylaniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 97%