Learn More
3-Morpholin-4-ylaniline, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Morpholin-4-ylaniline |
| CAS | 159724-40-0 |
| Formula molecolare | C10H14N2O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-(4-Morpholinyl)benzenamine, 3-(4-Morpholinyl)aniline, 3-Morpholinoaniline, 3-Morpholinobenzenamine, 3-[Morpholin-4-yl]phenylamine, 4-(3-Aminophenyl)morpholine |
| SMILES | Nc1cccc(c1)N2CCOCC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.23 |
| Peso formulazione | 178.1106 |