Learn More
3-Morpholin-4-ylaniline, TRC
Codice prodotto. 30470340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470340 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470340 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM72529010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Morpholin-4-ylaniline
CAS 159724-40-0
Formula molecolare C10H14N2O
Quantità 10 g
Sinonimo 3-(4-Morpholinyl)benzenamine, 3-(4-Morpholinyl)aniline, 3-Morpholinoaniline, 3-Morpholinobenzenamine, 3-[Morpholin-4-yl]phenylamine, 4-(3-Aminophenyl)morpholine
SMILES Nc1cccc(c1)N2CCOCC2
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Peso formulazione 178.1106