Learn More
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 275.74 |
| Percent Purity | 97% |