Learn More
3-morpholinobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10670515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10670515 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10557863 1 g Amber Glass Bottle 1g
10596904 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10670515 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33804CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 446866-87-1
Formula molecolare C11H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.23
InChI Key LQORKFSMUOSSQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholinobenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl morpholine, 3-4-morpholinyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-yl-benzaldehyde, pubchem13334, 3-morpholin-4-yl benzaldehyd, benzaldehyde,3-4-morpholinyl
PubChem CID 7164584
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylbenzaldehyde
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Morpholinobenzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 97%