Learn More
3-Morpholinobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10660515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10660515 1 g 1g
10016202 250 mg 250mg
10446974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10660515 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33801DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 215309-00-5
Formula molecolare C11H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.229
Numero MDL MFCD06659078
InChI Key VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
PubChem CID 2795549
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylbenzoic acid
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Morpholinobenzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.23
Percent Purity 97%