Learn More
3-(Morpholinomethyl)benzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10629954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10629954 250 mg 250mg
10595953 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10629954 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40104CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 446866-83-7
Formula molecolare C12H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.257
InChI Key KMYNYFKOOXFQGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholinomethyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 3-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 3-morpholinomethylbenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164603
IUPAC Name 3-(morpholin-4-ylmethyl)benzaldehyde
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.26
Percent Purity 95%