Learn More
[3-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10239252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10239252 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10187812 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10239252 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40109CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 91271-64-6
Formula molecolare C12H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 207.273
Numero MDL MFCD07772831
InChI Key KFSCOCJCNMSXOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholinomethyl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 3-4-morpholinylmethyl benzenemethanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162057
IUPAC Name [3-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 207.27
Percent Purity 97%