Learn More
3-Morpholinophenol, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Morpholinophenol |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 25 g |
| IUPAC Name | 3-(morpholin-4-yl)phenol |
| Peso formulazione | 179.22 |
| Percent Purity | 97% |