Learn More
(3-Morpholinophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10187992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10187992 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10095862 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10187992 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33809CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 145127-38-4
Formula molecolare C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD07772812
InChI Key MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162074
IUPAC Name (3-morpholin-4-ylphenyl)methanol
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Morpholinophenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 97%