Learn More
(3-Morpholinophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15249806 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 15249806
Marca: Thermo Scientific Acros 452590050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Morpholinophenyl)methanol
CAS 145127-38-4
Punto di fusione 51.0°C to 56.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula molecolare C11H15NO2
Numero MDL MFCD07772812
Quantità 5 g
Sinonimo 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
InChI Key MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
IUPAC Name (3-morpholin-4-ylphenyl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 193.25
PubChem CID 7162074
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3-Morpholinophenyl)methanol, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.