Learn More
3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30456933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456933 1 g 1g
30456042 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30456933 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8885901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 160446-35-5
Formula molecolare C25H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 382.45
Sinonimo N-1-Trityl-deamino-histidine (3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic acid N-1-Trityl-dihydrourocanic Acid, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-propanoic Acid, Deamino-His(Trt)-OH, 3-(1-Tritylimidazol-4-yl)propionic Acid
IUPAC Name 3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic Acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C25H22N2O2/c28-24(29)17-16-23-18-27(19-26-23)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,18-19H,16-17H2,(H,28,29)
Peso formulazione 382.1681
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.